missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Multi-Anion Standard 8: Cl-, F-, NO3-, SO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Beskrivning
Multi-Anion Standard 8: Cl-, F-, NO3-, SO4(-2) @ 1000 μg/mL in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloride/Fluoride/Nitrate/Sulfate |
| CAS | 16887-00-6, 16984-48-8, 14797-55-8, 14808-79-8 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Chloride/Fluoride/Nitrate/Sulfate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Water |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Chloride 1000 μg/mL/Fluoride 1000 μg/mL/Nitrate 1000 μg/mL/Sulfate 1000 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?