Läs mer
Multi-Cation Standard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg+2, NH4+ @ 250; Ca+2, K+ @ 500 μg/mL in dil. HNO3, VHG™
Beskrivning
Multi-Cation Standard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg+2, NH4+ @ 250; Ca+2, K+ @ 500 μg/mL in dil. HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium |
| CAS | 7439-93-2, 7440-23-5, 14798-03-9, 7439-95-4, 7440-70-2, 9-7-7440 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Lithium 50 μg/mL /Sodium 200 μg/mL /Ammonium 250 μg/mL /Magnesium 250 μg/mL /Calcium 500 μg/mL /Potassium 500 μg/mL |