Läs mer
Multi-katjonstandard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg+2, NH4+ @ 250; Ca+2, K+ @ 500 μg/ml i dil. HNO3, VHG™
Produktkod. 30003151
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003151 250 ml
30003125 500 ml
30003159 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003151 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGICM5A250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Multi-katjonstandard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg+2, NH4+ @ 250; Ca+2, K+ @ 500 μg/ml i dil. HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium
CAS 7439-93-2, 7440-23-5, 14798-03-9, 7439-95-4, 7440-70-2, 9-7-7440
Metoder Jonkromatografi
Analyt- eller komponentnamn Lithium/Sodium/Ammonium/Magnesium/Calcium/Potassium
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Kvantitet 250 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Lithium 50 μg/mL /Sodium 200 μg/mL /Ammonium 250 μg/mL /Magnesium 250 μg/mL /Calcium 500 μg/mL /Potassium 500 μg/mL