missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Multi-Cation Standard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg+2, NH4+ @ 250; Ca+2, K+ @ 500 μg/mL in dil. HNO3, VHG™
Beskrivning
Multi-Cation Standard 1: Li+ @ 50; Na+ @ 200; Mg+2, NH4+ @ 250; Ca+2, K+ @ 500 μg/mL in dil. HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Lithium Ion/Sodium Ion/Ammonium/Magnesium Ion 2+/Calcium Ion 2+/Potassium Ion |
| CAS | 14798-03-9, 14127-61-8 |
| Metoder | Ion Chromatography |
| Analyt- eller komponentnamn | Lithium Ion/Sodium Ion/Ammonium/Magnesium Ion 2+/Calcium Ion 2+/Potassium Ion |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Dilute HNO3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Lithium Ion 50 μg/mL/Sodium Ion 200 μg/mL/Ammonium 250 μg/mL/Magnesium Ion 2+ 250 μg/mL/Calcium Ion 2+ 500 μg/mL/Potassium Ion 500 μg/mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?