Läs mer
Thermo Scientific™ Flercellstillbehör för GENESYS™ 140/150/180 och BioMate™ 160 spektrofotometrar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Ta vara på varje prov. Tillbehör till Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis-spektrofotometrar är utformade för att du ska kunna arbeta smartare, inte hårdare. Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ för att möta dina mätbehov. Kabelfri, snäppbar design möjliggör enkel byte av tillbehör.
Snabba upp din analys med höggenomströmningsmätningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibilitet | Kompatibel med endast celler med 10 mm banlängd. Kompatibel med 4,5 ml-cell och semimikroceller med Windows ≥ 3 mm bredd (≥ 1000 μl). Observera: Inte kompatibel med mikroceller (mindre än 1000 μl i volym eller med GENESYS 30/40/50 spektrofotometrar). |
| Typ | Karusell med 8 positioner |
| För användning med (utrustning) | GENESYS G5 |
| Håller | 8 x 10 mm banlängdsceller |