Läs mer
Thermo Scientific™ Flercellstillbehör för GENESYS™ 140/150/180 och BioMate™ 160 spektrofotometrar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Ta vara på varje prov. Tillbehör till Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis-spektrofotometrar är utformade för att du ska kunna arbeta smartare, inte hårdare. Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ för att möta dina mätbehov. Kabelfri, snäppbar design möjliggör enkel byte av tillbehör.
Snabba upp din analys med högkapacitetsmätningar.
Specifikationer
Specifikationer
| Kompatibilitet | Rymmer fyra rektangulära celler med lång väg upp till 50 mm. Observera: Inte kompatibel med lågvolymceller (< 3,5 ml) eller någon annan typ av cellhållare. |
| Typ | Rektcellens 4-positionerade karusell |
| För användning med (utrustning) | GENESYS G5 |
| Håller | 4 x 50 mm PL rektangulära celler |