Läs mer
Thermo Scientific™ Flercellstillbehör för GENESYS™ 140/150/180 och BioMate™ 160 spektrofotometrar
Produktkod. p-7138116 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
4-lägeskarusell med långvägscellhållare
Karusellbas med 4 lägen
Håller:
Upp till 4 10 mm banlängdsceller
Upp till 4 långa rektangulära celler (upp till 50 mm)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15871148
Brand: Thermo Scientific™ 840314700
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Snabba upp din analys med högkapacitetsmätningar.
Få ut det mesta av varje prov. Tillbehör till Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spektrofotometrar är designade för att du ska kunna arbeta smartare, inte hårdare. Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ för att möta dina mätkrav. Kabelfri, snap-in-design möjliggör enkelt utbyte av tillbehör.
Snabba upp din analys med högkapacitetsmätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibilitet Rymmer fyra rektangulära celler med lång väg upp till 50 mm. Observera: Inte kompatibel med lågvolymceller (< 3,5 ml) eller någon annan typ av cellhållare.
Typ 4-lägeskarusell med långvägscellhållare
För användning med (utrustning) GENESYS 140/150/180, BioMate 160 Spectrophotometers
Håller Upp till 4 långa rektangulära celler (upp till 50 mm)