Läs mer
Heidolph™ Flerkanalskassett
Produktkod. 10668002 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,005 till 37 ml/min.
0,24 till 27 ml/min.
1 till 364 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10668002 0,005 till 37 ml/min. Varje
10239461 0,24 till 27 ml/min. Varje
10117751 1 till 364 ml/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10668002 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5249002200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3005.00 SEK
    2521.22 SEK / Paket med 1
    Save 483.78 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 16-11-2026
För användning med flerkanalspumpar
  • Flödeshastigheter varierar beroende på kassettstorlek
  • Lämplig för rör med 0,9 eller 1,6 mm väggtjocklek (wt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Flödeshastighet 0,005 till 37 ml/min.
För användning med Slang med 0,9 mm väggtjocklek
Storlek Liten
Typ Kassett