Läs mer
BRAND™ Multi-Channel Micropipette - 8 Transferpette™ pro, justerbar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30696138 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10 μl
50 μl
100 μl
200 μl
300 μl
1250 μl
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
30696138 50 μl
30696124 10 μl
30696102 100 μl
30696112 200 μl
30696126 300 μl
30696136 1250 μl
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30696138 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 706906
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-11-2026
Smal multikanalig mikropipett med justerbart fingerstöd för ergonomisk användning, flexibla kalibreringsalternativ och inbyggt bänkskydd för hållbarhet.
  • Dess slimma design och justerbara fingerstöd säkerställer att pipetten sitter perfekt i handen, vilket gör den ergonomisk och bekväm att använda, även under långa pipettersessioner
  • För att hålla dig flexibel hela tiden har pron Transferpette™ två justeringstekniker:
    • Enkel kalibrering för permanent kalibrering utan verktyg
    • Användarjustering för snabb, reversibel anpassning till förändrade förhållanden som temperatur, spetsform eller medieegenskaper
  • Pro är Transferpette™ tillverkad av högkvalitativa material med inbyggt skydd mot bänkskydd, vilket gör den både robust och hållbar. Den är helt autoklavbar (121 °C) och finns som enkel- och flerkanalpipetter.
Begränsningar i användning:
  • Driftstemperaturen bör ligga mellan +15 °C och +40°°° °C. Andra temperaturer på begäran.
  • Ångtryck upp till 500 mbar
  • Viskositet: 260 mPa·s
  • För viskösa medier måste hastigheten justeras om det behövs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Noggrannhet < ±0,8 %
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Gul
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets 2 till 200 μl
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell Transferpette Fördel
Antal kanaler 8
Programmerbarhet Nej
Sterilitet Icke-steril
Typ Mekanisk pipett
Volym (metrisk) 50 μl
Inkluderar Prestandacertifikat, 2 x TipBox fyllda med BRAND-pipetttoppar™, hyllfäste, reagensreservoar, installationsverktyg, silikonfett, set med tätningsringar
Ökar 0,05 μl
Precision < 0.4% (CV)