Läs mer
Gilson™ PIPETMAN™ M Flerkanaligt
Produktkod. 16328157 Handla allt Gilson Produkter
Change view
Antal kanaler:
8
12
Volym (metrisk):
0,5 till 10μ l
1 till 20μ l
10 till 100μ l
10 till 300μ l
20 till 200μ l
50 till 1 200μ l
Förpackningsstorlek:
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal kanaler Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
16328157 8 0,5 till 10μ l -
16338157 12 0,5 till 10μ l -
16348157 8 1 till 20μ l -
16358157 12 1 till 20μ l -
16368157 8 10 till 100μ l -
16378157 12 10 till 100μ l -
16388157 8 20 till 200μ l -
16398157 12 20 till 200μ l -
16308167 8 10 till 300μ l Varje
16318167 12 10 till 300μ l -
16328167 8 50 till 1 200μ l -
16338167 12 50 till 1 200μ l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16328157 Leverantör Gilson™ Leverantörsnummer F81048
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
PIPETMAN™ M Multi-Channel är en Bluetooth™ -aktiverad elektronisk pipett som erbjuder noggrannhet och precision i både standard och repetitiv pipettering.
  • Tillåter exakt och exakt pipettering
  • Den motoriserade kolven möjliggör hög pipetteringsreproducerbarhet och noggrannhet i alla lägen
  • Förknippad med TRACKMAN™ Ansluten och dess PipettePilot™ ansökan, PIPETMAN™ M Connected minskar risken för mänskliga fel genom att överföra verifierbara pipetteringsparametrar och kommandon i pipetten
  • Ökad funktionalitet
  • Det intuitiva gränssnittet har fem pipetteringslägen för ett stort antal applikationer: pipettera, repetitiv, blanda, reversera och anpassad
  • Skapa och överför upp till 10 anpassade protokoll från PIPETMAN™ M Ansluten programvara till din pipett
  • Bluetooth™ anslutning möjliggör kommunikation med TRACKMAN™ Ansluten och hjälper dig att guida dig genom ditt protokoll och berättar var, när och hur mycket du ska pipettera med realtidsinteraktioner
  • Enkel och bekväm att använda
  • Aspirera och dispensera med ett klick på tryckknappen och mata ut spetsarna med lätthet
  • Den lätta och ergonomiska designen ligger bekvämt i handen för maximal pipetteringskomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibla tips Universell
Justerbart spetsavstånd Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettspets, TRACKMAN™ Ansluten
Typ av grepp Ergonomi
Material Polypropen
Modell P8x10M BT
Antal kanaler 8
Produktlinje Pipetman M
Programmerbarhet Ja
Sterilitet Icke-steril
Typ Pipett
Volym (metrisk) 0,5 till 10μ l
För användning med (utrustning) Pipetttips, TRACKMAN™ Ansluten
Kvantitet 1
Garanti 1 år
Längd (engelska) 15,75 tum
Längd (metrisk) 32.4 cm
Bredd (engelska) 5,9 tum
Bredd (metrisk) 15 cm
Höjd (engelska) 2,16 tum.
Höjd (metrisk) 5.5 cm
Elektriska krav 3,7 V och 420 mAh (1,55 Wh)
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet