Läs mer
Heidolph™ Flerkanaligt pumphuvud
Produktkod. 10448401 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Modell:
C-12
C4
C8
Håller:
12 små kassetter
4 små kassetter
8 medelstora kassetter
Inkluderar:
4 rullar
8 rullar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Håller Inkluderar unitSize
10448401 C4 4 små kassetter 8 rullar Varje
10504742 C8 8 medelstora kassetter 4 rullar Varje
10504932 C-12 12 små kassetter 8 rullar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10448401 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5248042000
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka din genomströmning genom att köra fler kassetter på en enda pumpdrift och pumphuvudsystem
  • Separat dosering i flera kärl med olika matningshastigheter i en enda operation genom att använda olika slangdimensioner för att justera flödeshastigheten
  • Spara tid - slangbyte görs på bara några sekunder
  • Byt enkelt dina kassetter, även under drift– det finns inga begränsningar
  • Kassettjusteringar och ändringar är enkla, klicka bara på plats
  • Inget ytterligare köp av en pumpdrift behövs: uppgradera din enkanaliga pumpdrift med bara en adapter för flerkanalsanvändning och välj den huvud-/kassettkonfiguration som matchar dina applikationsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Håller 4 små kassetter
Inkluderar 8 rullar
Modell C4
Typ Pumphuvud