Beskrivning
- Separat dosering i flera kärl med olika matningshastigheter i en enda operation genom att använda olika slangdimensioner för att justera flödeshastigheten
- Spara tid - slangbyte görs på bara några sekunder
- Byt enkelt dina kassetter, även under drift– det finns inga begränsningar
- Kassettjusteringar och ändringar är enkla, klicka bara på plats
- Inget ytterligare köp av en pumpdrift behövs: uppgradera din enkanaliga pumpdrift med bara en adapter för flerkanalsanvändning och välj den huvud-/kassettkonfiguration som matchar dina applikationsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 12 små kassetter |
| Inkluderar | 8 rullar |
| Modell | C-12 |
| Typ | Pumphuvud |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?