Läs mer
Invitrogen™ Multi-Copy Pichia Expression Kit
Beskrivning
- Multi-Copy Pichia Expression Kit innehåller vektorerna pPIC3.5K, pPIC9K och pAO815 för produktion och urval av Pichia -stammar som innehåller mer än en kopia av genen av intresse
- I många fall har ökat antal kopior lett till ökade uttrycksnivåer
- Dessa vektorer är också tillgängliga separat
pPIC9K och pPIC3.5K
- pPIC9K- och pPIC3.5K-vektorerna bär kanamycinresistensgenen som ger resistens mot Geneticin™ Reagens i Pichi a
- Spontan generering av multipla insättningshändelser kan identifieras genom resistens mot ökade nivåer av Geneticin™ Reagens
- Pichia- transformanter selekteras på histidinbristmedium och screenas för deras resistensnivå mot Geneticin™ Reagens
- Förmågan att växa i höga koncentrationer av Geneticin™ indikerar att flera kopior av kanamycinresistensgenen och genen av intresse är integrerade i genomet
- pPIC9K-vektorn styr utsöndring av uttryckta proteiner medan proteiner uttryckta från pPIC3.5K förblir intracellulära.
pAO815
- pAO815 är en Pichia -expressionsvektor designad för att klona flera kopior av en gen till en enda vektor
- Vektorn innehåller ett Bgl II-ställe uppströms om 5´AOX1- genen och ett unikt Ba mH I-ställe nedströms om 3´AOX1- transkriptionstermineringssignal (TT).
- Fyra steg krävs för att generera flera kopior av genen av intresse:
- 1. Genen klonas in i det unika Ec oRI-stället i vektorn.
- 2. Konstruktionen digereras med Ba mH I och Bgl II för att frigöra“ uttryckskassett” som innehåller AOX1- promotom, genen av intresse och 3´AOX1 TT.
- 3. Concatemerer av expressionskassetten genereras genom ligering in vitro .
- 4. De multipla kopiorna infogas tillbaka i pAO815-vektorn och transformeras till Pichi a.
Specifikationer
Specifikationer
| Antibiotikaresistens bakterie | Ampicillin (AmpR), Gentamicin (GmR) |
| Bakterie- eller jäststam | KM71 |
| Innehåll och lagring | Multi-Copy Pichia Expression Kit innehåller 20μ g var och en av vektorerna pPIC3.5K, pPIC9K och pAO815, Pichia pastoris- stammar GS115 (his 4), KM71 (arg4 his4 aox1::ARG 4), kontrollstam GS115 Albumin, kontrollstam GS115β -gal, Spheroplast Transformation Kit och 2μ g var 5´AOX 1, 3´AOX 1, ochα -faktorsekvenseringsprimrar. Vektorerna pP1C9K, pPIC3.5K och pAO815 är också tillgängliga separat. Förvara vektorer och primrar vid -20 °C. Förvara stammar i rumstemperatur. Alla komponenter är garanterat hållbara i 6 månader när de förvaras på rätt sätt. |
| Kloningsmetod | Restriktionsenzym/MCS |
| Celltyp | Jästceller |
| Formatera | Kit |
| Promotor | AOX1 |
| Art | P. pastoris |
| Vektor | pPIC |
| Uttrycksmekanism | Cellbaserat uttryck |
| Visa mer |