Läs mer
Sampling Systems™ Multi Dipper 2
Produktkod. 15829341 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
15829341 1000 mm Varje
15839341 1500 mm Varje
15849341 2000 mm Varje
3 options
Produktkod. 15829341
Brand: Sampling Systems™ 5045A1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll en stängd provtagningsflaska tills operatören använder kontrollkedjan för att ta bort propparna. Sampling Systems™ Multi Dipper 2 är den idealiska lösningen för att ta vätskeprover från olika nivåer.
  • Provtagningsram, kontrollkedjor, pluggar och pluggschackel är tillverkade av rostfritt stål
  • Provtagningsflaskan är gjord av högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Idealisk lösning för att ta vätskeprover från olika nivåer
  • Provtagningsflaskorna förblir stängda tills operatören använder kontrollkedjan för att ta bort propparna
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material Rostfritt stål (316L)
Inkluderar 3 HDPE provtagningsflaskor
Kapacitet (metrisk) 3 x 250 mL
För användning med (applikation) Vätskeprovtagning
Längd (metrisk) 1000 mm