Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Certifierade referensmaterial (CRM) används inom ICP masspektroskopi för att säkerställa noggrannhet, spårbarhet och tillförlitlighet i dina mätningar. De fungerar som kalibreringsbenchmarks och garanterar att ditt instrument ger resultat som är vetenskapligt giltiga och internationellt jämförbara.
28 komponenter: 10 mg/L vardera av Ag; Al; Som ; Ba ; Be ; Ca; CD ; Co ; Cr ; Cs ; Cu ; Fe ; Ga ; Hg ; K ; Li ; Mg; Mn; Na ; Ni; PB; Rb ; Se ; Sr ; Tl ; U ; V ; Zn.
Motsvarar Agilent referens 8500-6940.
Certifierat referensmaterial (CRM) enligt ISO 17025 och ISO 17034.
Varje CRM levereras med ett analyscertifikat som inkluderar osäkerhetsberäkningar.
Denna dokumentation är avgörande för revisioner, metodvalidering och för att bevisa tillförlitligheten i dina data.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy.