Läs mer
Multi-Element Organometallic Oil Standards 23 Element, 300 μg/g; SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15226386 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15226386 100 g 100g
11420359 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15226386 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S23300Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag300 μg/g
Al300 μg/g
B300 μg/g
Ba300 μg/g
Ca300 μg/g
Cd300 μg/g
Cr300 μg/g
Cu300 μg/g
Fe300 μg/g
K300 μg/g
Mg300 μg/g
Mn300 μg/g
Mo300 μg/g
Na300 μg/g
Ni300 μg/g
P300 μg/g
Pb300 μg/g
Sb300 μg/g
Si300 μg/g
Sn300 μg/g
Ti300 μg/g
V300 μg/g
Zn300 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 23 Element Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Analyt- eller komponentnamn Al,Ba,B
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Element Al, Ba, B
Lösningsmedel eller matris Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Kvantitet 100 g
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning