Läs mer
Multi-Element Organometallic Oil Standards 23 Element, 900 μg/g; SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15246386 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15246386 100 g Trippelurlakad LDPE-flaska 100g
11460359 50 g Trippelurlakad LDPE-flaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15246386 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S23900Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ag900 μg/g
Al900 μg/g
B900 μg/g
Ba900 μg/g
Ca900 μg/g
Cd900 μg/g
Cr900 μg/g
Cu900 μg/g
Fe900 μg/g
K900 μg/g
Mg900 μg/g
Mn900 μg/g
Mo900 μg/g
Na900 μg/g
Ni900 μg/g
P900 μg/g
Pb900 μg/g
Sb900 μg/g
Si900 μg/g
Sn900 μg/g
Ti900 μg/g
V900 μg/g
Zn900 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 23 Element Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Analyt- eller komponentnamn Al,Ba,B
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Typ Certified Reference Material
Element Al, Ba, B
Lösningsmedel eller matris Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Kvantitet 100 g
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning