Läs mer
Fisher Chemical™ Multi-element standardlösning i vatten för jonkromatografi
Produktkod. 31034068 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Produktkod. Kvantitet
31034068 100 mL
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 31034068 Leverantör Fisher Chemical™ Leverantörsnummer CM 8933
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    1142.64 SEK / 100ml
    Save 327.36 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Certifierad blandning av vanliga anjoner som används för att kalibrera IC-instrument och säkerställa noggranna, spårbara resultat.
  • 6 komponenter: 100 mg/L vardera av fluorider (F-); Klorider (Cl-); Bromider (Br-); Nitrater (NO3-); Fosfater (PO43-); Sulfater (SO42-).
  • Certifierat referensmaterial (CRM) enligt ISO 17025 och ISO 17034.
  • Kalibreringskurvor: Flerelement-CRM:er möjliggör samtidig kalibrering för flera joner, vilket sparar tid.
  • Kvalitetskontroll: Certifierade koncentrationer med dokumenterad osäkerhet säkerställer spårbarhet och reproducerbarhet.
  • Regelefterlevnad: Krävs vid miljö-, livsmedels- och farmaceutiska tester där jonkromatografi används.
  • Bekvämlighet: Färdiga lösningar eliminerar behovet av att manuellt förbereda och standardisera blandningar.
  • Varje CRM levereras med ett analyscertifikat som inkluderar osäkerhetsberäkningar.
  • Denna dokumentation är avgörande för revisioner, metodvalidering och för att bevisa tillförlitligheten i dina data.
Specifikationer
Kvantitet 100 mL