Läs mer
Fisherbrand™ Multifunktions 3D-rotatorer
Produktkod. p-6714029 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Certifikat och efterlevnad:
CE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15514080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Fördjupad gummimatta och sex rörsäkringsband
För kontinuerlig drift, tidsstyrd drift eller olika kombinationer för att säkerställa optimala blandningsförhållanden för alla applikationer
  • Rotationshastighet: 5 till 100 rpm för långvågsrörelse
  • Ömsesidig rotation: 0 °till 360° vridvinkel för långa och medelhöga rörelser
  • Vibration: 0° till 5° vridvinkel, programmerbar i skurar på 0 till 5 sekunder, för kortvågsrörelse
  • Passar snyggt i små arbetsytor
  • Drifttemperaturintervall på 5 till 40 °C tillåter användning i kylskåp eller icke-CO 2 inkubatorer
  • Kontinuerlig eller tidsinställd drift med automatisk avstängning
  • Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Fortsätt att köra med den senast inställda hastigheten och den återstående tiden när strömmen återställs.
  • Hörbart och visuellt larm: I tidsstyrt läge, när tiden når noll, ljuder larmet 5 gånger, sedan visar tidsfönstret Slut “och“ flimrar hela tiden. Larmet kan stoppas genom att trycka på valfri knapp.
Certifikat
CE
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 23 mm
Roterande vinkel 0 till 360°
Bärande kapacitet (metrisk) 1 kg
Hastighetsintervall 5 till 100 rpm
Spänning 100 till 240 V
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 40 °C
Bärande kapacitet (engelska) 2.2 lb.
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Längd (metrisk) plattform 306 mm
Bredd (metrisk) Plattform 266 mm
För användning med (applikation) Immunutfällningar, Affinitetsmatris, Trypsinisering, Gelträning och färgning, Antikroppsfärgning, Tvättar, Hybridiseringar, Southern blots, Western blots
Timerintervall
  • Orbital/360° vertikalt/reciprokt läge - 0 till 250 sek.
  • Vibrationsläge - 0- 5 sek (Vibration) med 0-125 cykler
Garanti och serviceerbjudande 2 år