Läs mer
Heathrow Scientific™ Flerfunktions stoppur/klocka
Produktkod. 11304015 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Tidsintervall:
0 till 60 min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
11304015 0 till 60 min. Varje
1 options
Produktkod. 11304015 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS24645
Beräknad leverans: 21-12-2026
Räknar upp till 60 minuter med en knapp snabbstart och stopp. hedrow Scientific™ Flerfunktions stoppur/klocka har även tid, split, timsignal, kalender, alarm och inkluderar 100 cm nacksnöre.
  • Snabbstart, snabbstopp
  • Visar tid, delning, kalender
  • Ljudlarmfunktioner, timsignal
  • 100 cm nacksnöre
Specifikationer
Produkttyp Stoppur
Tidsintervall 0 till 60 min.
Larm Hörbar
Upplösning 1/100 sek.
Visa Digital
Längd (metrisk) 87 mm
Bredd (metrisk) 21 mm
Höjd (metrisk) 78 mm