missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bochem™ Multigasbrännarbunsen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bunsenbrännare |
| Material | Nickel, Stål |
| Diameter (metrisk) | 78 mm |
| Höjd (metrisk) | 165 mm |
| Inkluderar | Kran |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1300 °C |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?