Läs mer
Gilac™ Flera höjder häckande stapling perforerad låda
Kapacitet (metrisk):
35 l
Beskrivning
- 600 x 400 häckande perforerad låda, extremt mångsidig tack vare dess olika staplingsnivåer.
- Idealisk låda för genomkörningar.
- Brett användningsområde:
- Garanterad utrymmesbesparing under transport.
- Optimerad logistik.
- Låda kompatibel med 4- och 6-hjuliga dockor och automatiserade system.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 9,2 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 35 l |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Blått |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Spjällåda |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 199 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Visa mer |