Läs mer
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Digital Multi-position Hotplate Stirrer
Produktkod. 16675442 Handla allt Velp Produkter
Change view
Antal positioner:
6
15
Max. Provladdning:
250 ml/position
400 ml/position
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Antal positioner Max. Provladdning Förpackningsstorlek
16675442 6 400 ml/position Varje
16685442 15 250 ml/position -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16675442 Leverantör Velp Scientifica™ Leverantörsnummer F20500530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19205.78 SEK
    18416.72 SEK / Paket med 1
    Save 789.06 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
En säker och kompakt digital magnetisk omrörare för flera lägen med värme tillgänglig i 6 och 15 lägen. MULTI-HS har exklusiva funktioner som timer, säkerhetslås, borstlös motor och garanterar maximal prestanda och säkerhet.
  • Samtidig omrörning och uppvärmning av 6 eller 15 lägen
  • Homogen temperatur upp till 120°C för alla lägen
  • VELP borstlös motor säkerställer lång livslängd och garanterar konstant hastighet i alla lägen
  • SpeedServo™-tekniken håller hastigheten konstant när viskositeten ändras
  • CerAlTop™-plattan säkerställer enkel rengöring och maximalt motstånd
  • Säkerhetsvarning för värmeplatta när plattans temperatur når över 50°C
  • Låsfunktionen förhindrar oavsiktliga ändringar.
  • Utformad för den längsta livslängden
  • Garanterat med 3 års garanti, efter produktregistrering.
  • Lämplig för kontinuerligt arbete
  • Digitalt gränssnitt med ikoner som är lätt att använda
  • Den inbyggda timern tillåter programmering av oövervakade operationer
  • En ljudsignal informerar dig när nedräkningen är över
  • Programmerbar automatisk ändring av omrörningsriktningen
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk belagd aluminiumlegering
Spänning 230 V
Säkerhetsfunktioner Ja
Kroppsmaterial Plast, metall
Elektriska krav Ja
Controllertyp Digital
Längd (engelska) 21,7 tum
Höjd (metrisk) 6.6 cm
Temperatur (metrisk) 50 °C till 120 °C
Temperatur (engelska) 122 °F till 248 °F
Höjd (engelska) 2,6 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 23.9 cm
Längd (metrisk) 55.1 cm
Bredd (engelska) 9,4 tum
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Rektangel
Max. Provladdning 400 ml/position
Pluggtyp EU/Storbritannien
Antal positioner 6
Max. Behållarstorlek 0.4 L
Omrörningsområde 100 till 1000 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 550 x 240 x 65 mm
Visa Digital