Läs mer
WTW™ Multiparametermätare
Produktkod. 15205699
Change view
Mätlägen:
pH, ORP, Konduktivitet, Löst syre
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mätlägen Förpackningsstorlek
15205699 pH, ORP, Konduktivitet, Löst syre Varje
1 options
Produktkod. 15205699 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 2FA310
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Idealisk för mätning av miljötillämpningar i grund- och ytvattenmätning, vattenbruk och reningsverk för avloppsvatten.
  • Automatisk/manuell kalibrering för Multi-Parameter Meter Model Multi 3320
  • Inkluderar IP 67 vattentät, Mini USB-B-gränssnitt, 4 x 1,5 V AA-strömförsörjning
  • För användning vid mätning av pH, ORP, ledningsförmåga och löst syre (elektrokemiskt).
  • Miljötillämpningar inom mätning av grund- och ytvatten, akvakultur, avloppsreningsverk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet (ISE) 0,000 till 999999 μmol/L
Batterityp AA
Kalibrering Automatisk/manuell
Kalibreringspunkter (pH) ±2 000 till 19 999
Visningstyp LCD-grafik, bakgrundsbelyst
IP-betyg IP67
Mätlägen pH, ORP, Konduktivitet, Löst syre
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,000 till 1000 mS/cm
Räckvidd (mV) -2500 till 2500 mV
Område (pH) -2 000 till 19 999
Räckvidd (salthalt) 0,0 till 70,0
Räckvidd (TDS) 0 till 199,9 g/L
För användning med (applikation) Mätning av pH, ORP, konduktivitet och löst syre (elektrokemikalie.) Miljötillämpningar inom grund- och ytvattenmätning, vattenbruk, avloppsreningsverk.
Inkluderar IP 67 Vattentät, Mini USB-B-gränssnitt, 4 x 1,5 V AA Strömförsörjning
Ingångar Två
Minne Upp till 10 kalibreringsposter
Modell Multi 3320
Strömförsörjning 1.5V
Produkttyp Multiparametermätare
Räckvidd (ISE) 0,000 till 999999 μmol/l
TDS-faktorintervall 0 till 199,9 g/L