Läs mer
Thermo Scientific™ Strömadaptrar för Digital Vortex Mixers
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
Multiströmadapter 220V
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Beskrivning
Strömadaptrar för Digital Vortex Mixers, som erbjuder exakt och effektiv provblandning
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggtyp | EU, Storbritannien, CN-kontakt |
| Material | Plast, kabel, gummi, skruv |
| Färg | Svart |
| Beskrivning | Multiströmadapter 220V |
| För användning med (utrustning) | Digital Vortex Mixer |
| Inkluderar | Strömadapter |
| Förpackningsmängd | 1 st. |