Läs mer
ratiolab™ Multifunktionsbägare med lock
Kapacitet (metrisk):
30 mL
200 mL
Diameter (metrisk) Utsida:
43 mm
64 mm
Höjd (metrisk):
47 mm
82 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Beskrivning
- För provtagning, transport och lagring av fasta, halvfasta och flytande prover
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | HDPE |
| Diameter (metrisk) Utsida | 64 mm |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 150 bägare/påse |
| Kapacitet (metrisk) | 200 mL |
| Produkttyp | Provkopp |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 82 mm |