Läs mer
ratiolab™ Multifunktionsbägare med lock
Produktkod. 15772795
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
200 ml
Diameter (metrisk) Utsida:
43 mm
64 mm
Höjd (metrisk):
47 mm
82 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Utsida Höjd (metrisk) Sterilitet
15772795 30 ml 43 mm 47 mm Sterila
15724002 30 ml 43 mm 47 mm Icke-steril
15471850 200 ml 64 mm 82 mm Sterila
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15772795 Leverantör ratiolab™ Leverantörsnummer 5921174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1040.00 SEK
    680.56 SEK / Paket med 500
    Save 359.44 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Multifunktionsbägare med röda skruvlock.
  • För provtagning, transport och lagring av fasta, halvfasta och flytande prover
Specifikationer
Stängningsfärg Rött
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) Utsida 43 mm
Sterilitet Sterila
Kvantitet 500 bägare/påse
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Produkttyp Provkopp
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 47 mm