Läs mer
Shamrock™ Blank för flera ändamål Tyvek Etiketter
Produktkod. 11802651
Change view
Storlek (metrisk):
20 x 22 mm
20 x 38 mm
38 x 76 mm
51 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) unitSize
11802651 20 x 38 mm Paket med 1000
11822651 38 x 76 mm Paket med 1000
11832651 51 x 100 mm Paket med 1000
11892641 20 x 22 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11802651 Leverantör Shamrock™ Leverantörsnummer STV2
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger extra styrka, vidhäftning och permanent märkning för dina laboratoriebehov. Shamrock™ Blank för flera ändamål Tyvek Etiketter missfärgas, spricker eller slits inte, fäster på nästan vilken yta som helst och finns i en mängd olika storlekar.
  • Rivsäkert material, långvarigt lim
  • Missfärgas inte med tiden
  • Permanent märkning med kulspetspenna, papperspenna och filtpenna
  • Etiketter förskurna på rulle
Specifikationer
Typ av lim Permanent
Färg Vitt
Material HDPE
Produkttyp Blank för flera ändamål Tyvek Märka
För användning med (applikation) För unika och krävande applikationer
Storlek (metrisk) 20 x 38 mm
Mått (L x B) 20 x 38 mm