Läs mer
Shamrock™ Blank för flera ändamål Tyvek Etiketter
Beskrivning
- Rivsäkert material, långvarigt lim
- Missfärgas inte med tiden
- Permanent märkning med kulspetspenna, papperspenna och filtpenna
- Etiketter förskurna på rulle
Specifikationer
Specifikationer
| Typ av lim | Permanent |
| Färg | Vitt |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Blank för flera ändamål Tyvek Märka |
| För användning med (applikation) | För unika och krävande applikationer |
| Storlek (metrisk) | 20 x 22 mm |
| Mått (LxB) | 20 x 22 mm |