Läs mer
OHAUS™ Multifunktionsklämmor
Handla allt Ohaus Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Typ av käke:
2-stifts dubbeljustering
2-stifts enkeljustering
3-stifts dubbeljustering
3-stifts enkeljustering
Längd (metrisk):
160 mm
168 mm
172 mm
216 mm
218 mm
229 mm
248 mm
273 mm
Material:
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Förlängningsarmar med en 360° rotation tillåter placering av apparater på olika avstånd från labbramen utan att kompromissa med experimentintegriteten
- Vridbara och fasta klämmor håller apparater nära labbramen eller stativet och har en inbyggd integrerad hållare för att fästas på labbramar eller apparater
- Finns som enkel- eller dubbeljustering i förnicklad zink eller rostfritt stål
- Halkfria vinylhylsor och glasfiberöverdrag för temperaturer över 100 °C (ingår med alla 2- och 3-stiftsklämmor)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Multifunktionsklämma |
| Material | Nickelpläterad |
| Inkluderar | Halkfria vinylhylsor och glasfiberöverdrag |
| Beskrivning | Klämma, Multipurpose, CLM-MULTI2SZL |
| Diameter (metrisk) | 11 mm |
| Längd (engelska) | 9,02 tum. |
| Längd (engelska) Arm | 5 000 tum. |
| Längd (metrisk) | 229 mm |
| Längd (metrisk) arm | 127 mm |
| Storlek | Betydande |
| Visa mer |