Läs mer
OHAUS™ Multifunktionsklämmor
Produktkod. 15712259 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Typ av käke:
2-stifts dubbeljustering
2-stifts enkeljustering
3-stifts dubbeljustering
3-stifts enkeljustering
Längd (metrisk):
160 mm
168 mm
172 mm
216 mm
218 mm
229 mm
248 mm
273 mm
Material:
Nickelpläterad
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Typ av käke Längd (metrisk) Material Förpackningsstorlek
15712259 Betydande 2-stifts dubbeljustering 248 mm Nickelpläterad Varje
15792249 Liten 3-stifts enkeljustering 160 mm Nickelpläterad Varje
15782249 Liten 3-stifts dubbeljustering 168 mm Nickelpläterad Varje
15782399 Liten 3-stifts dubbeljustering 172 mm Rostfritt stål Varje
15772269 Betydande 2-stifts dubbeljustering 248 mm Rostfritt stål Varje
15772249 Intermediär 3-stifts enkeljustering 218 mm Nickelpläterad Varje
15752249 Intermediär 3-stifts dubbeljustering 229 mm Nickelpläterad Varje
15742269 Intermediär 2-stifts dubbeljustering 229 mm Rostfritt stål Varje
15742249 Betydande 3-stifts enkeljustering 248 mm Nickelpläterad Varje
15732259 Intermediär 2-stifts dubbeljustering 229 mm Nickelpläterad Varje
15722259 Intermediär 2-stifts enkeljustering 216 mm Nickelpläterad Varje
15722249 Betydande 3-stifts dubbeljustering 273 mm Nickelpläterad Varje
15702259 Betydande 2-stifts enkeljustering 229 mm Nickelpläterad Varje
15762399 Betydande 3-stifts dubbeljustering 273 mm Rostfritt stål Varje
15772399 Intermediär 3-stifts dubbeljustering 229 mm Rostfritt stål Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 15712259 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30392207
Beräknad leverans: 24-11-2026
OHAUS™ Multi-Purpose Clamps är designade för att säkert greppa och placera en mängd olika laboratorieglas.
  • Förlängningsarmar med en 360° rotation tillåter placering av apparater på olika avstånd från labbramen utan att kompromissa med experimentintegriteten
  • Vridbara och fasta klämmor håller apparater nära labbramen eller stativet och har en inbyggd integrerad hållare för att fästas på labbramar eller apparater
  • Finns som enkel- eller dubbeljustering i förnicklad zink eller rostfritt stål
  • Halkfria vinylhylsor och glasfiberöverdrag för temperaturer över 100 °C (ingår med alla 2- och 3-stiftsklämmor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Multifunktionsklämma
Material Nickelpläterad
Inkluderar Halkfria vinylhylsor och glasfiberöverdrag
Beskrivning Klämma, Multipurpose, CLM-MULTI2DZL
Diameter (metrisk) 11 mm
Längd (engelska) 9,76 tum.
Längd (engelska) Arm 5 000 tum.
Längd (metrisk) 248 mm
Längd (metrisk) arm 127 mm
Storlek Betydande
Storlek (metriskt) grepp 0 till 95 mm
Typ av käke 2-stifts dubbeljustering