Läs mer
Scotch-Brite™ Multipurpose mikrofiberservetter 2030
Beskrivning
- Speciellt utformad för att effektivt absorbera damm, smuts, fingeravtryck, fett, olja och fukt från ytor
- Eliminerar behovet av rengöringsmedel i många fall
- Mycket effektiv vid kemtvätt
- Lätt att skölja rent
- Kan tvättas i maskin upp till 200 gånger i 95 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flerfunktionsservett |
| Material | Mikrofiber |
| Färg | Blått |
| Mått (L x B) | 400 x 300 mm |
| För användning med (applikation) | Rengöring av vanliga ytor |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Skötselråd | Maskintvättbar |