Läs mer
Miele Professional™ Mobil injektorenhet E 355
Produktkod. 13112290 Handla allt Miele Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
G 7804 och G 7883, Smalhalsade laboratorieglasvaror/kolvar/volymer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
13112290 G 7804 och G 7883, Smalhalsade laboratorieglasvaror/kolvar/volymer Varje
1 options
Produktkod. 13112290 Leverantör Miele Professional™ Leverantörsnummer 3809560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23080.00 SEK
    19182.40 SEK / Paket med 1
    Save 3897.60 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 28-12-2026
Mobil enhet E 355 för optimal lastning av glas med smal hals
  • utrustad med 16 injektormunstycken
  • Hälften kan förses med andra insatser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multifunktionell mobil injektor
För användning med (utrustning) G 7804 och G 7883, Smalhalsade laboratorieglasvaror/kolvar/volymer
Inkluderar 16 strålar/klipp