Läs mer
Multiroir Controlec™ Brickvagn för flera ändamål i plast
Produktkod. 15518943
Mått (L x B x H):
1100 x 520 x 950 mm
850 x 480 x 1000 mm
1100 x 520 x 1020 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15518943
Brand: Multiroir Controlec™ 65004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för att vara lätt, lätt att hantera och mycket robust för intensiv användning. Multiroir Controlec™ Multi-Purpose Plast Tray Trolley har oöverträffad lastkapacitet, kvalitetshjul och ergonomiska handtag för maximal komfort och mångsidighet i en mängd olika sektorer.
Multi-use plastic trollies are suitable for a large number of sectors of activity, such as laboratories, industry, medical, restauration etc. The unbeatable technical features include:
  • Aluminum frame and heavy duty polypropylene trays
  • Grey or black
  • 2-tray or 3-tray carts
  • Two tray sizes : 850x480 mm or 1100x520 mm
  • Unequalled load capacity: 80 kg per tray and 250 kg par trolley
  • 4 swivel ball-bearing wheels: Dia. 100mm, 2 with brakes
  • The multi-use plastic trolley is delivered disassembled—easy to assemble
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 80 kg
Produkttyp Multi-purpose Cart
Färg Black
Mått (L x B x H) 1100 x 520 x 1020 mm
Handtagsmaterial Aluminum
Höjd (metrisk) 1020 mm
Längd (metrisk) 1100 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material Aluminum
Antal hjul 4
Antal hyllor 3
Hyllmaterial Polypropylene
Vikt (metrisk) 18.5 kg
Hjultyp Ball-bearing, Two with brakes
Bredd (metrisk) 520 mm