Läs mer
Multiroir Controlec™ Brickvagn för flera ändamål i plast
Produktkod. 15538943
Change view
Mått (L x B x H):
1100 x 520 x 950 mm
850 x 480 x 1000 mm
1100 x 520 x 1020 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15538943 850 x 480 x 1000 mm Varje
15588933 1100 x 520 x 950 mm Varje
15518943 1100 x 520 x 1020 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15538943 Leverantör Multiroir Controlec™ Leverantörsnummer 65006
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att vara lätt, lätt att hantera och mycket robust för intensiv användning. Multiroir Controlec™ Multi-Purpose Plast Tray Trolley har oöverträffad lastkapacitet, kvalitetshjul och ergonomiska handtag för maximal komfort och mångsidighet i en mängd olika sektorer.
Fleranvändbara plastvagnar är lämpliga för ett stort antal verksamhetssektorer, såsom laboratorier, industri, medicin, restaurering etc. De oslagbara tekniska egenskaperna inkluderar:
  • Aluminiumram och kraftiga brickor i polypropen
  • Grå eller svart
  • 2-fack eller 3-fack vagnar
  • Två brickstorlekar: 850x480 mm eller 1100x520 mm
  • Oöverträffad lastkapacitet: 80 kg per bricka och 250 kg parvagn
  • 4 svängbara kullagrade hjul: Dia. 100mm, 2 med bromsar
  • Flerbruksplastvagnen levereras demonterad lätt att —montera
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Hylla 80 kg
Produkttyp Multifunktionsvagn
Färg Grå
Mått (L x B x H) 850 x 480 x 1000 mm
Handtagsmaterial Aluminium
Höjd (metrisk) 1000 mm
Längd (metrisk) 850 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 250 kg
Material Aluminium
Antal hjul 4
Antal hyllor 3
Hyllmaterial Polypropen
Vikt (metrisk) 14.9 kg
Hjultyp Kullager, Två med bromsar
Bredd (metrisk) 480 mm