Beskrivning
För laboratorieanalysatorer
- Finns i olika storlekar och är designad för användning på de flesta populära instrument i branschen
- Polystyren (PS) provmuggar tillverkade enligt originaltillverkarens exakta specifikationer
- Ger utmärkta optiska egenskaper
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Produkttyp | Provkopp |
| Kapacitet (engelska) | 0,13 oz. |
| Material | Polystyren |
| För användning med (applikation) | För användning på de mest populära instrumenten i branschen |
| För användning med (utrustning) | Hitachi™ och många andra laboratorieanalysatorer |