Läs mer
Fisherbrand™ Multifunktionsrörrotatorer
Produktkod. p-6714028 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Certifikat och efterlevnad:
CE
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15524080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Inkluderar 15-platsers tubkarusell för 50 ml tuber
Mångsidig, robust, multifunktionell rotator som lämpar sig för de flesta blandningsbehov
  • Digital mikroprocessorkontroll
  • Fem karusellalternativ
  • Justerbar hastighet ger en mild eller kraftig blandning
  • Justerbart vinklat huvud erbjuder blandningsvinklar från 95 till 180°
  • Timern har lägen för både tid upp och nedräkning
  • Displayen visar senast använda inställningar, även efter att strömmen har stängts av.
  • Fortsätt att köra med den senast inställda hastigheten och den återstående tiden när strömmen återställs.
  • Brett spänning: AC100-240V.
  • Hörbart och visuellt larm: I tidsstyrt läge, när tiden når noll, ljuder larmet 5 gånger, sedan visar tidsfönstret Slut “och“ flimrar hela tiden. Larmet kan stoppas genom att trycka på valfri knapp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Roterande vinkel Karusellvinkel: 95° - 180° (Sex steg: 95° , 112° , 129° , 146° , 163° , 180º )
Hastighetsintervall 5 till 80 rpm
Spänning 100 till 240 V
Håller Rör, kulturrör med trumkarusell
Rörkapacitet 50 mL
Produkttyp Rörkarusell
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Mått (L x B x H) 415 x 293 x 464 mm
Antal positioner
  • 50 x 9-11 mm rör
  • 30 x14-18mm rör
  • 15 x 27-34 mm rör
  • 10 x 10-15 ml och 20 x  5-7ml tub
  • 64 x 18,5 mm odlingsrör (med trumkarusell)
  • 64 x 14 mm odlingsrör (med trumkarusell)
Timerintervall 0 min. till 99:59 timmar.
Garanti och serviceerbjudande 2 år