Läs mer
Sampling Systems™ Multi Purpose V spatel
Produktkod. 15869211 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
230 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15869211
Brand: Sampling Systems™ 1095S150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sampling Systems™ Multi Purpose V Spatula är idealisk för ytprovtagning av pulver och kärnprovtagning av trögflytande material som ost, pastor och geler.
  • Tillverkad av högkvalitativt 316L rostfritt stål
  • Polerad finish
  • Helsvetsad, sprickfri konstruktion
  • V Shape möjliggör enkel utmatning av pulver i behållare eller påsar
Specifications
Bredd (metrisk) 35 mm
Längd (metriskt) handtag 85 mm
Material Rostfritt stål (316L)
Längd (metrisk) 230 mm