Läs mer
Buerkle™ Multiprovtagare i rostfritt stål
Beskrivning
- Alla lagerprover kan samlas in från alla lager i behållaren
- Olika bulkgods kan samlas in med lansarna, från det finaste pulvret till stora korn som majs eller nötter
- Säker och pålitlig provtagning görs ännu enklare med användbara specialtillbehör som tätningshylsor, Quali-Paper , rengöringsborstar, tömningsanordningar och tätningskontroller
- aluminium, AISI 316L (1.4404) eller AISI 316L/PTFE
- Version gjord av AISI 316L (1.4404)/PTFE med låg vikt på grund av PTFE-provkammare.
- Med färgkodningssystem
- 25 mmØ
- Minsta möjliga mellanrum mellan inner- och ytterröret
- Enkel rengöring, avtagbar spets
- Färgkodning (Multi och Uno sampler)
- Ultrarena material
- Utmärkt bearbetning, robust modell
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Multi Sampler |
| Material | Rostfritt stål (V4A), PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Inkluderar | 3 samlingskammare |
| Typ av handtag | T-form |
| Kapacitet (metrisk) | 14 mL |
| Storlek | 430 mm Insticksdjup |
| Certifikat och efterlevnad | DÅN |
| För användning med (applikation) | För flerpunktsprovtagning från flera förutbestämda provtagningsdjup, livsmedel |
| Längd (metrisk) | 550 mm |