Läs mer
Buerkle™ Multiprovtagare i rostfritt stål
Produktkod. p-8002381
Längd (metrisk):
550 mm
850 mm
1500 mm
Inkluderar:
3 kammare
3 samlingskammare
5 kammare
5 samlingskammare
Material:
Rostfritt stål (V4A)
Rostfritt stål (V4A), PTFE
Storlek:
1355 mm Insticksdjup
430 mm Insticksdjup
710 mm Insticksdjup
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10255182
Brand: Buerkle™ 53163055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Multi Sampler har flera slutna kammare, för flerpunktsprovtagning från flera förutbestämda djup. Zone Samplers finns i tre olika längder, 55 cm (särskilt lämplig för säckar), 85 cm (för fat, baljor, blandade behållare) och 150 cm (för big bags, silos, tankar).
  • Alla lagerprover kan samlas in från alla lager i behållaren
  • Olika bulkgods kan samlas in med lansarna, från det finaste pulvret till stora korn som majs eller nötter
  • Säker och pålitlig provtagning görs ännu enklare med användbara specialtillbehör som tätningshylsor, Quali-Paper , rengöringsborstar, tömningsanordningar och tätningskontroller
  • aluminium, AISI 316L (1.4404) eller AISI 316L/PTFE
  • Version gjord av AISI 316L (1.4404)/PTFE med låg vikt på grund av PTFE-provkammare.
  • Med färgkodningssystem
  • 25 mmØ
  • Minsta möjliga mellanrum mellan inner- och ytterröret
  • Enkel rengöring, avtagbar spets
  • Färgkodning (Multi och Uno sampler)
  • Ultrarena material
  • Utmärkt bearbetning, robust modell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Multi Sampler
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar 3 kammare
Typ av handtag T-form
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Storlek 430 mm Insticksdjup
Certifikat och efterlevnad DÅN
För användning med (applikation) För flerpunktsprovtagning från flera förutbestämda provtagningsdjup, livsmedel
Längd (metrisk) 550 mm