Läs mer
Novus Biologicals™ Multi-Species Liver Tissue MicroArray (Normal)
Produktkod. 18686567 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18686567 5 Slides
1 options
Produktkod. 18686567 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP242041
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
Art Multi-species
För användning med (applikation) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin