Läs mer
Novus Biologicals™ Multi-Species Liver Tissue MicroArray (Normal)
Produktkod. 18656466 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
2 Slides
Produktkod. Kvantitet
18656466 2 Slides
1 options
Produktkod. 18656466 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP242040
Tissue arrays are 4 - 6 um in thickness, and mounted on positively charged glass slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 2 Slides
Art Multi-species
För användning med (applikation) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin