Läs mer
Flerstatlig kolvätestandard, hexan-tetratetrakontan jämn alkaner, hög nivå, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| n-Decane | 124-18-5 | 1000 μg/ml |
| n-Docosane | 629-97-0 | 1000 μg/ml |
| n-dodekan | 112-40-3 | 1000 μg/ml |
| n-dotetrakontan | 7098-20-6 | 1000 μg/ml |
| n-dotriakontan | 544-85-4 | 1000 μg/ml |
| n-Eicosane | 112-95-8 | 1000 μg/ml |
| n-hexakosan | 630-01-3 | 1000 μg/ml |
| n-hexadekan | 544-76-3 | 1000 μg/ml |
| n-hexan | 110-54-3 | 1000 μg/ml |
| n-hexatriakontan | 630-06-8 | 1000 μg/ml |
| n-oktakosan | 630-02-4 | 1000 μg/ml |
| n-oktadekan | 593-45-3 | 1000 μg/ml |
| n-oktan | 111-65-9 | 1000 μg/ml |
| n-Octatriacontane | 7194-85-6 | 1000 μg/ml |
| n-tetrakontan | 4181-95-7 | 1000 μg/ml |
| n-tetrakosan | 646-31-1 | 1000 μg/ml |
| n-tetradekan | 629-59-4 | 1000 μg/ml |
| n-tetratetrakontan | 7098-22-8 | 1000 μg/ml |
| n-tetratriakontan | 14167-59-0 | 1000 μg/ml |
| n-triakontan | 638-68-6 | 1000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Multi-State Hydrocarbon Standard (High Level) |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity. |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Typ | Certified Reference Material |
| Lösningsmedel eller matris | Cyclohexane:CS2 |
| Industry Type | Petrochemical Testing |
| Kvantitet | 1 ml |
Säkerhet och hantering
- ALK MIX (C6-C44)
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H372-Orsakar organskador.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: cyclohexane, carbondisulphide, n-hexane
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning