Läs mer
Sampling Systems™ Multi Thief
Produktkod. 15849241 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Längd (metrisk):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15849241 2000 mm Varje
15829241 1000 mm Varje
15839241 1500 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15849241 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer 1290K2000
Beräknad leverans: 15-02-2027
Gör det möjligt att snabbt och enkelt ändra provvolymen genom att byta ut de löstagbara provcellerna. Sampling Systems™ Multi Thief är idealisk för att ta flera bulkprover från fritt flytande pulver och granulat.
  • 316 rostfri konstruktion
  • Varierande provvolymer
  • Utbud av samplerlängder
  • Lämplig för fritt flytande pulver och granulat
  • Multilevel Powder Sampler med varierande provvolymer
Notera: 4 insatser krävs. Insatser ingår inte; säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Pulverprovtagare med flera nivåer
Material Rostfritt stål (316L)
Diameter (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 2000 mm