Läs mer
Sampling Systems™ Multi Thief
Produktkod. p-7138841 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk):
1000 mm
1500 mm
2000 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15829241
Brand: Sampling Systems™ 1290K1000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör det möjligt att snabbt och enkelt ändra provvolymen genom att byta ut de löstagbara provcellerna. Sampling Systems™ Multi Thief är idealisk för att ta flera bulkprover från fritt flytande pulver och granulat.
  • 316 rostfritt stålkonstruktion
  • Varierande provvolymer
  • Utbud av samplerlängder
  • Lämplig för fritt flytande pulver och granulat
  • Multilevel Powder Sampler med varierande provvolymer
Notera: 3 insatser krävs. Insatser ingår inte; säljs separat.
Specifikationer
Produkttyp Pulverprovtagare med flera nivåer
Material Rostfritt stål (316L)
Diameter (metrisk) 40 mm
Längd (metrisk) 1000 mm