Läs mer
Grant Instruments™ Multi Tube Digital Vortex
Produktkod. 17785019
Pluggtyp:
USA, EU, Storbritannien, AUS Plug
Produktkod. 17785019
Brand: Grant Instruments™ MSV3500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Grant Instruments MSV-3500 är en mångsidig virvelblandare med flera hastigheter designad för mjuk eller intensiv blandning av reagenser i olika storlekar och typer av plaströr (0,2 till 50 ml).
  • Justerbar hastighetskontroll: 300 till 3500 rpm
  • 4 mm bana
  • Inställda och faktiska värden för tid och hastighet visas
  • Accelerationstid till maxhastighet: 15 sekunder
  • Hastighet och tid under mikroprocessorkontroll
  • LCD-skärmen visar två värderader: inställda och faktiska värden för hastighet och tid
MSV-3500 har fyra utbytbara plattformar tillgängliga (Plattformar säljs separat eller tillgängliga som en del av ett kit (MSV-3500 4P):
  • SV-4/30 för 4 x 50 ml (30 mm) rör
  • SV-10/10 för 10 x 10 ml (12 mm) rör
  • SV-16/8 med 16/8/8 uttag för 1,5/0,5/0,2 ml mikrorör
  • SV-8/15 för 8 x 15 ml (16 mm) rör
Användningsområden:
  • Designad för drift i biovetenskapslaboratorier som arbetar inom biokemi, cello och molekylärbiologi.
  • Intensiv omrörning av bakterie- och jästceller, extraktion av metaboliter och enzymer från celler och cellkulturer samt olika DNA-operationer såsom deproteinisering av DNA/proteinkomplex och rening av lågmolekylära DNA/RNA-fragment i PCR-diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 4 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 0.2 kg
Hastighetsintervall 300 till 3500 rpm
Spänning 12 V
Wattal 12 W
Amperage 1 A
Rörstorlek 1.5, 0.5, 0.2, 10, 15, 50 mL
Rörkapacitet Upp till 50 ml
Produkttyp Digital virvel med flera rör
Pluggtyp USA, EU, Storbritannien, AUS Plug
Mått (L x B x H) 32 x 23 x 24 cm
Fraktvikt (metrisk) 3 kg
Vikt (metrisk) 2.6 kg
Färg Vitt
Modell MSV-3500
Visa LCD, 2 x 16 skyltar
Inkluderar Plattformar ingår ej
Timerintervall 0 till 60 min., Non-stop
Garanti och serviceerbjudande 2 år