Läs mer
Fisherbrand™ Multi-Tube Rack
Produktkod. 17181902 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blå/Naturlig
Lila/Naturlig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17181902 Blå/Naturlig
17191902 Lila/Naturlig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17181902
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Multi Tube Rack är det mest flexibla rörstället designat för användning med en mängd rördiametrar och höjder. Den rymmer praktiskt taget alla märkesrör 10 till 30 mm av varierande höjd.
  • Utbytbara rörställinsatser håller flera rörstorlekar stadigt på plats för att hjälpa tekniker att ständigt alternera mellan provkärl
  • Rörställsinsatser roterar och svänger till ett vinkelläge för att underlätta mer bekväm pipettering och ge bättre sikt
  • Unik droppbrunnsdesign som möjliggör bättre kvarhållning av rör
  • Alfanumeriskt rutnät för snabb providentifiering och hämtning
  • Ergonomiska handtag för enkel transport av stativet
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blå/Naturlig
Håller Rör (5 till 50 ml)
Material Polypropen
Positioner 6 och 20
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Rör
Mått (L x B x H) 30.9 x 10.7 x 7.7 cm
Längd (metrisk) 30.9 cm
Längd (engelska) 12,2 tum
Bredd (engelska) 4,2 tum.
Höjd (engelska) 3 tum
Produkttyp Universal Multi Rack
Diameter (metrisk) Inre 13 mm, 17 mm och 30 mm
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 7.7 cm
Array 1 x 6, 2 x 10
Bredd (metrisk) 10.7 cm