Beskrivning
- Utbytbara rörställinsatser håller flera rörstorlekar stadigt på plats för att hjälpa tekniker att ständigt alternera mellan provkärl
- Rörställsinsatser roterar och svänger till ett vinkelläge för att underlätta mer bekväm pipettering och ge bättre sikt
- Unik droppbrunnsdesign som möjliggör bättre kvarhållning av rör
- Alfanumeriskt rutnät för snabb providentifiering och hämtning
- Ergonomiska handtag för enkel transport av stativet
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Lila/Naturlig |
| Håller | Rör (5 till 50 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 6 och 20 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Nej |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Rör |
| Mått (L x B x H) | 30.9 x 10.7 x 7.7 cm |
| Visa mer |