Läs mer
Velp™ Scientific MULTI-TX5 Digital Vortex
Produktkod. 17878480 Handla allt Velp Produkter
Change view
Bana:
3,6 mm
Produktkod. Bana
17878480 3,6 mm
1 options
Produktkod. 17878480 Leverantör Velp™ Scientific Leverantörsnummer F202A0460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25620.00 SEK
    19926.69 SEK / Paket med 1
    Save 5693.31 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Denna digitala, multirörs virvelmixer för hög provgenomströmning har en innovativ och kompakt design för att säkerställa maximal driftskomfort för blandningsapplikationer som kräver olika provrör.
MULTI-TX5 Digital är den exklusiva lösningen för alla multirörsblandningsuppgifter och stödjer olika skumställ för olika virvelrör.
  • Kan emulgera, desintegrera, blanda eller homogenisera prover
  • Rör om lösningar från 100 till 2500 varv per minut tack vare sin kraftfulla borstlösa motor
  • Låter dig utföra alla blandningsuppgifter och sedan byta skumställningen till nästa applicering med bara några enkla steg
  • Kontrollpanelen är lättillgänglig och mycket intuitiv
  • Inbyggd timer, pulsläge, kontinuerligt läge, auto-reversering och intermittent läge
Specifikationer
Bana 3,6 mm
Hastighetsintervall 100 till 2500 varv per minut
Spänning 100/240 V
Wattal 40 W
Certifikat och efterlevnad EG-försäkran om överensstämmelse
Frekvens 50/60 Hz
Material Rostfritt stål
Modell MULTI-TX5