Läs mer
IKA™ Fleranvändning Fräsrör MMT 40.1
Produktkod. 15413501 Handla allt IKA Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 ml
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
15413501 40 ml 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15413501 Leverantör IKA™ Leverantörsnummer 0020003165
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Slitstark, diskmaskinsäker malkammare/fräsrör.
  • Kan användas och rengöras i diskmaskin flera gånger
  • Paketet innehåller en rik uppsättning reservdelar så att slitdelar kan bytas ut vid behov
  • Leverans: 1 x MMT 40, 25 x tätning, 5 x visp, 5 x koppling
  • Ytterligare nötningsset A-MMT 40.100 finns
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Produkttyp Fräsrör, Slipkammare
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Inkluderar Rik uppsättning reservdelar, 25 x tätningar, 5 x vispar, 5 x kopplingar
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.